missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ ZNF548 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15524722
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15524722 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15524722

Marca: Invitrogen™ PA541233

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Peptide sequence: VHMAEEIFTC MEGWKDLPAT SCLLQHQGPQ SEWKPYRDTE DREAFQTGQN Sequence homology: Human: 100%.

ZNF548 belongs to the krueppel C2H2-type zinc-finger protein family. It contains 11 C2H2-type zinc fingers and 1 KRAB domain. ZNF548 may be involved in transcriptional regulation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ZNF548
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
génica ZNF548
N.º de referencia del gen Q8NEK5
Alias de gen Zinc finger protein 548; ZNF548
Símbolos de los genes ZNF548
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide directed towards the N-terminal of human ZNF548 (aa 146-195).
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 147694
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.