missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ZNF541 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15978894
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15978894 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15978894 Proveedor Invitrogen N.º de proveedor PA566179

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

ZNF541 Polyclonal Antibody

ZNF541 Polyclonal Antibody for ICC/IF

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ZNF541
Aplicaciones Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.05 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica ZNF541
N.º de referencia del gen Q9H0D2
Alias de gen Zfp541; Zinc finger protein 541; ZNF541
Símbolos de los genes ZNF541
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Human ZNF541. Recombinant protein control fragment (Product #RP-106867).
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 84215
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.