missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ ZNF530 293T Cell Transient Overexpression Lysate (Denatured)
Especificaciones
Especificaciones
| Línea de células | 293T |
| Para utilizar con (aplicación) | Western Blot |
| Descripción | ZNF530 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured) |
| N.º de referencia del gen | NM_020880 |
| Peso molecular | Theoretical M.W. 68.8kDa |
| Plásmido | pCMV-ZNF530 full-length |
| Pruebas de control de calidad | Transient overexpression cell lysate was tested with anti-ZNF530 antibody (Mfr. No. H00348327-B01) by Western Blot. |
| Cantidad | 100 μl |
| Tampón de almacenamiento | Tampón de muestra 1X (Tris-HCl 50 mM, SDS al 2 %, glicerol al 10 %, 2-mercaptoetanol 300 mM, azul de bromofenol al 0,01 %) |
| Especie del huésped | Human |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 100UL ZNF530 293T Cell Transient Overexpression Ly
- Atención
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- MIXTURE LIST-Contém: Mercaptoethanol
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?