missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ ZNF503 293T Cell Transient Overexpression Lysate (Denatured) (T03)

Código de producto. 16146113
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μl
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16146113 100 μl 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16146113

Marca: Abnova™ H00084858T03.100uL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Human overexpression lysate

Especificaciones

Línea de células 293T
Para utilizar con (aplicación) Western Blot
Descripción ZNF503 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured)
N.º de referencia del gen NM_032772
Peso molecular Theoretical M.W. 62.6kDa
Plásmido pCMV-ZNF503 full-length
Pruebas de control de calidad Transient overexpression cell lysate was tested with anti-ZNF503 antibody (Mfr. No. H00084858-B01P) by Western Blot.
Cantidad 100 μl
Tampón de almacenamiento Tampón de muestra 1X (Tris-HCl 50 mM, SDS al 2 %, glicerol al 10 %, 2-mercaptoetanol 300 mM, azul de bromofenol al 0,01 %)
Especie del huésped Human
Contenido y almacenamiento Almacenar a -80°C. Dividir para evitar repetir la congelación y descongelación.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.