missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ZNF500 Monoclonal Antibody (OTI1H2), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17532353
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17532353 30 μL 30 microlitros
17512353 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17532353

Marca: Origene Technologies TA803351S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

ZNF500 Monoclonal antibody specifically detects ZNF500 in Human samples. It is validated for Western Blot

Especificaciones

Antígeno ZNF500
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1H2
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica ZNF500
N.º de referencia del gen O60304
Alias de gen KIAA0557; LOC100069865; LOW QUALITY PROTEIN: zinc finger protein 500; zinc finger protein 500; Zinc finger protein with KRAB and SCAN domains 18; ZKSCAN18; ZNF500; ZSCAN50
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 102-325 of human ZNF500 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 26048
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.