missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ ZNF498 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15791182 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15791182 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15791182

Marca: Invitrogen™ PA563411

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: PAVNPRDQEM AAGFFTAGSQ GLGPFKDMAL AFPEEEWRHV TPAQIDCFGE YVEPQDCRVS PGGGSKE Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 79%, Rat - 76%.

Zinc-finger proteins contain DNA-binding domains and have a wide variety of functions, most of which encompass some form of transcriptional activation or repression. As a member of the Krüppel C2H2-type zinc-finger protein family, ZNF498 (zinc finger protein 498), also known as Zinc finger and SCAN domain-containing protein 25 (ZSCAN25), is a 544 amino acid protein. Localized to the nucleus, ZNF498 contains seven C2H2-type zinc fingers and one SCAN box domain. Due to the presence of these domains, ZNF498 is believed to be involved in transcriptional regulation. ZNF498 exists as 4 isoforms produced by alternative splicing.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ZNF498
Aplicaciones ChIP Assay, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica ZSCAN25
N.º de referencia del gen Q6NSZ9
Alias de gen EG666311; Zfp498; zinc finger and SCAN domain containing 25; zinc finger and SCAN domain-containing protein 25; Zinc finger protein 498; Znf498; Zscan25
Símbolos de los genes ZSCAN25
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human ZNF498. Recombinant protein control fragment (Product #RP-101593).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 221785
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.