missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ZNF461 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15867463
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15867463 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15867463

Marca: Invitrogen PA569053

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

ZNF461 Polyclonal Antibody

ZNF461 Polyclonal Antibody for Western Blot

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ZNF461
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
génica ZNF461
N.º de referencia del gen Q8TAF7
Alias de gen GIOT1; GIOT-1; Gonadotropin-inducible ovary transcription repressor 1; HZF28; zinc finger protein 28; zinc finger protein 461; ZNF461
Símbolos de los genes ZNF461
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno synthetic peptide directed towards the C-terminal region of human ZNF461.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 92283
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.