missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ZNF460 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16863885 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16863885 20 μL 20 microlitros
16853885 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16863885

Marca: Proteintech 252991AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Zinc-finger proteins contain DNA-binding domains and have a wide variety of functions, most of which encompass some form of transcriptional activation or repression. The majority of zinc-finger proteins contain a Kruppeltype DNA binding domain and a KRAB domain, which is thought to interact with KAP1, thereby recruiting histone modifying proteins. ZNF460 (zinc finger protein 460), also known as HZF8 or ZNF272, is a 562 amino acid nuclear protein that is ubiquitously expressed at low levels and expressed at high levels in pancreas and liver. Belonging to the Krueppel C2 H2-type zinc-finger protein family, ZNF460 contains 11 C2 H2-type zinc fingers and a KRAB domain. Like other zinc-fingers, ZNF460 is also suggested to be involved in transcriptional regulation.

Especificaciones

Antígeno ZNF460
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.21 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica ZNF460
N.º de referencia del gen Q14592
Alias de gen HZF8, Zinc finger protein 272, zinc finger protein 460, Zinc finger protein HZF8, ZNF272, ZNF460
Símbolos de los genes ZNF460
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno ZNF460 Fusion Protein Ag18106
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10794
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.