Learn More
ZNF454 Monoclonal Antibody (OTI2G4), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. p-200015415
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17554484 30 μL 30 microlitros
17534484 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17554484 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA810948S
Mouse Monoclonal Antibody
ZNF454 Monoclonal antibody specifically detects ZNF454 in Human samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Antígeno ZNF454
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2G4
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica ZKSCAN1
N.º de referencia del gen P17029
Alias de gen Zinc finger protein 454; ZNF454
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human ZKSCAN1 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7586
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG2a