Learn More
ZNF454 Monoclonal Antibody (OTI2G4), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. 17534484
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
17534484 100 μL 100 microlitros
17554484 30 μL 30 microlitros
2 options
Código de producto. 17534484
Marca: Origene Technologies TA810948
Mouse Monoclonal Antibody
ZNF454 belongs to the krueppel C2H2-type zinc-finger protein family. It contains 12 C2H2-type zinc fingers and 1 KRAB domain. It may be involved in transcriptional regulation.
Especificaciones
Antígeno ZNF454
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2G4
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica ZNF454
N.º de referencia del gen Q8N9F8
Alias de gen zinc finger protein 454
Símbolos de los genes ZNF454
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombit protein of human ZNF454 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 285676
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2a