missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ ZNF449 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 13452367
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
13452367 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 13452367

Marca: Invitrogen™ PA528255

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Recommended positive controls: HeLa NE. Predicted reactivity: Chimpanzee (99%), Bovine (91%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

This gene encodes a nuclear protein that likely functions as a transcription factor. The protein includes an N-terminal SCAN domain, and seven C2H2-type zinc finger motifs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ZNF449
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.43 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 0.1M tris glycine with 10% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
génica ZNF449
N.º de referencia del gen Q6P9G9
Alias de gen Zinc finger and SCAN domain-containing protein 19; zinc finger protein 449; ZNF449; ZSCAN19
Símbolos de los genes ZNF449
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human ZNF449. The exact sequence is proprietary.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 203523
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.