Learn More
Invitrogen™ ZNF418 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15506152
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
15506152 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 15506152
Marca: Invitrogen™ PA543629
Rabbit Polyclonal Antibody
Peptide sequence: HRCEAWGNKL YDSSNRPHQN QYLGEKPYRS SVEEALFVKR CKFHVSEESS Sequence homology: Human: 100%.
ZNF418 belongs to the krueppel C2H2-type zinc-finger protein family. It contains 16 C2H2-type zinc fingers and 1 KRAB domain. ZNF418 is a transcriptional repressor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno ZNF418
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
génica ZNF418
N.º de referencia del gen Q8TF45
Alias de gen FLJ31551; KIAA1956; MGC138449; Zinc finger protein 418; ZNF418
Símbolos de los genes ZNF418
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide directed towards the N-terminal of human ZNF418 (aa 110-159).
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 147686
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG