Learn More
ZNF365 Monoclonal Antibody (OTI4E9), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. p-200016221
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17527672 30 μL 30 microlitros
17507672 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17527672 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA800133S
Mouse Monoclonal Antibody
ZNF365 Monoclonal antibody specifically detects ZNF365 in Human samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Antígeno ZNF365
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI4E9
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica SENP2
N.º de referencia del gen Q9HC62
Alias de gen AI839779; AV340892; DBZ; DISC1-binding zinc-finger protein; KIAA0844; LOW QUALITY PROTEIN: protein ZNF365; protein su48; Protein ZNF365; protein ZNF365-like; Su48; Talanin; UAN; Zfp365; zinc finger protein 365; ZNF365; ZNF365D
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 139-523 of human SENP2 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 59343
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1