missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ZNF34 Mouse anti-Human, Clone: OTI4E4, lyophilized, TrueMAB™

Código de producto. 17657571
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
17657571 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17657571

Marca: Origene Technologies CF803568

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Reconstitute with PBS (pH 7.3) and recommend to perform another round of desalting process using Product No. 7KMWCO

May be involved in transcriptional regulation.

Especificaciones

Antígeno ZNF34
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI4E4
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 8% trehalose and no preservative; pH 7.3
génica ZNF34
N.º de referencia del gen Q8IZ26
Alias de gen KOX32
Símbolos de los genes ZNF34
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombit protein fragment corresponding to amino acids 117-405 of human ZNF34 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 80778
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Lyophilized
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.