missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ ZNF321P Polyclonal Antibody

Código de producto. 15818153
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15818153 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15818153 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA569740

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

ZNF321P Polyclonal Antibody for Western Blot

ZNF321P (Zinc Finger Protein 321, Pseudogene) is a Pseudogene. Gene Ontology (GO) annotations related to this gene includenucleic acid binding.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ZNF321P
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
génica ZNF321P
N.º de referencia del gen Q8N8H1
Alias de gen zinc finger protein 321, pseudogene; ZNF321; ZNF321P
Símbolos de los genes ZNF321P
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno synthetic peptide directed towards the C-terminal region of human ZNF321P.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 399669
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.