Learn More
ZNF320 Rabbit anti-Human, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16893385 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16893385 150 μL 150 microlitros
16803395 20 μL 20 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16893385 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 248821AP150UL
Rabbit Polyclonal Antibody
ZNF320 encodes a Kruppel-like zinc finger protein. Members of this protein family are involved in activation or repression of transcription.
Especificaciones
Antígeno ZNF320
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica ZNF320
N.º de referencia del gen A2RRD8
Alias de gen ZFPL, zinc finger protein 320, ZNF320
Símbolos de los genes ZNF320
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno ZNF320 Fusion Protein Ag21688
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 162967
Especies diana Human, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG