missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ ZNF311 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15780002 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15780002 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15780002

Marca: Invitrogen™ PA562209

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: EVCVQDVKLE NQWETSIREK LREEKEGSEE VTCKKGKNQK VLSKNLNPNS KHSQCNKVLI AQKLHECARC Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 29%, Rat - 29%.

ZNF311 gene ontology annotations related to this gene include regulation of transcription, DNA-templated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ZNF311
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica ZNF311
N.º de referencia del gen Q5JNZ3
Alias de gen zf31; ZFP31; Zinc finger protein 311; zinc finger protein zfp31; Zinc finger protein zfp-31; ZNF311
Símbolos de los genes ZNF311
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human ZNF311. Recombinant protein control fragment (Product #RP-99548).
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 282890
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.