missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ZNF311 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-31031
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
ZNF311 Polyclonal specifically detects ZNF311 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Especificaciones
| ZNF311 | |
| Polyclonal | |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000 - 1:2500 | |
| Q5JNZ3 | |
| ZNF311 | |
| This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: EVCVQDVKLENQWETSIREKLREEKEGSEEVTCKKGKNQKVLSKNLNPNSKHSQCNKVLIAQKLHECARC | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins. | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide | |
| zf31, ZNF311 zinc finger protein 311 | |
| Rabbit | |
| Affinity Purified | |
| RUO | |
| 282890 | |
| Human | |
| IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
For Research Use Only
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido