missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ ZNF31 Polyclonal Antibody

Código de producto. 13465487
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
13465487 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 13465487

Marca: Invitrogen™ PA530984

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Recommended positive controls: Juakar, Raji, K562. Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

May be involved in transcriptional regulation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ZNF31
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 20% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
génica ZSCAN20
N.º de referencia del gen P17040
Alias de gen C130001F22; KOX29; Zfp31; ZFP-31; zinc finger and SCAN domain containing 20; zinc finger and SCAN domain-containing protein 20; zinc finger and SCAN domains 20; zinc finger protein 31; Zinc finger protein 360; zinc finger protein KOX29; zinc finger with KRAB and SCAN domains 20; Zkscan20; ZNF31; ZNF360; ZSCAN20
Símbolos de los genes ZSCAN20
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human ZNF31. The exact sequence is proprietary.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7579
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.