missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ ZNF306 293T Cell Transient Overexpression Lysate (Denatured)
Click to view available options
Cantidad:
100 μl
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Especificaciones
Especificaciones
| Línea de células | 293T |
| Para utilizar con (aplicación) | Western Blot |
| Descripción | ZNF306 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured) |
| N.º de referencia del gen | NM_024493.1 |
| Peso molecular | Theoretical M.W. 59.29kDa |
| Plásmido | pCMV-ZNF306 full-length |
| Pruebas de control de calidad | Transient overexpression cell lysate was tested with anti-ZNF306 antibody (Mfr. No. H00080317-B01) by Western Blot. |
| Cantidad | 100 μl |
| Tampón de almacenamiento | Tampón de muestra 1X (Tris-HCl 50 mM, SDS al 2 %, glicerol al 10 %, 2-mercaptoetanol 300 mM, azul de bromofenol al 0,01 %) |
| Especie del huésped | Human |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 100UL ZNF306 293T Cell Transient Overexpression Ly
- Atención
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- MIXTURE LIST-Contém: Mercaptoethanol
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido