missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ZNF3 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Abnova™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Abnova PAB30639.100uL
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Rabbit polyclonal antibody raised against partial recombinant human ZNF3.
- High specificity
- High reactivity
Especificaciones
| ZNF3 | |
| Polyclonal | |
| Rabbit polyclonal antibody raised against partial recombinant human ZNF3. | |
| In PBS, pH 7.2 (40% glycerol, 0.02% sodium azide). | |
| A8-51/FLJ20216/HF.12/KOX25/PP838/Zfp113 | |
| Rabbit | |
| Antigen affinity purification | |
| RUO | |
| 7551 | |
| Store at 4°C. For long term storage store at -20°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
|
| IgG |
| Immunofluorescence, Immunohistochemistry (PFA fixed) | |
| Unconjugated | |
| Immunofluorescence (1-4 ug/mL) Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) (1:50-1:200) The optimal working dilution should be determined by the end user. | |
| P17036 | |
| ZNF3 | |
| Recombinant protein corresponding to human ZNF3. | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human, Mouse | |
| Liquid |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
For Research Use Only (RUO)
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido