missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ZNF287 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16891695 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16891695 20 μL 20 microlitros
16881695 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16891695

Marca: Proteintech 221621AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

This gene encodes a member of the krueppel family of zinc finger proteins, suggesting a role as a transcription factor. Its specific function has not been determined. This gene is located near the Smith-Magenis syndrome region on chromosome 17.

Especificaciones

Antígeno ZNF287
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.24 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica ZNF287
N.º de referencia del gen Q9HBT7
Alias de gen zinc finger protein 287, ZKSCAN13, ZNF287
Símbolos de los genes ZNF287
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno ZNF287 Fusion Protein Ag17814
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 57336
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.