Learn More
ZNF287 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16881695 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16881695 150 μL 150 microlitros
16891695 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 16881695
Marca: Proteintech 221621AP150UL
Rabbit Polyclonal Antibody
This gene encodes a member of the krueppel family of zinc finger proteins, suggesting a role as a transcription factor. Its specific function has not been determined. This gene is located near the Smith-Magenis syndrome region on chromosome 17.
Especificaciones
Antígeno ZNF287
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.24 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica ZNF287
N.º de referencia del gen Q9HBT7
Alias de gen zinc finger protein 287, ZKSCAN13, ZNF287
Símbolos de los genes ZNF287
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno ZNF287 Fusion Protein Ag17814
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 57336
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG