missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ZNF286A Monoclonal Antibody (OTI7H4), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17542413
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17542413 100 μL 100 microlitros
17562413 30 μL 30 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17542413

Marca: Origene Technologies TA803385

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

May be involved in transcriptional regulation.

Especificaciones

Antígeno ZNF286A
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI7H4
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica ZNF286A
N.º de referencia del gen Q9HBT8
Alias de gen ZNF286
Símbolos de los genes ZNF286A
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombit protein fragment corresponding to amino acids 1-252 of human ZNF286A produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 57335
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.