Learn More
ZNF266 293T Cell Overexpression Lysate (Denatured), Abnova
Descripción
Inmunotransferencia (Western Blotting)
Especificaciones
Especificaciones
| Línea de células | 293T |
| Para utilizar con (aplicación) | Western Blot |
| Descripción | ZNF266 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured) |
| N.º de referencia del gen | BC017407.1 |
| Peso molecular | 29.04 |
| Intervalo de pH | 6.8 |
| Plásmido | pCMV-ZNF266 full-length |
| Pruebas de control de calidad | Transient overexpression cell Lysate was tested with Anti-ZNF266 antibody by western blotting |
| Cantidad | 100 μl |
| Tampón de almacenamiento | Tampón de muestra 1X (Tris-HCl 50 mM, SDS al 2 %, glicerol al 10 %, 2-mercaptoetanol 300 mM, azul de bromofenol al 0,01 %) |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 100UL ZNF266 293T Cell Transient Overexpression Ly
- Atención
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- MIXTURE LIST-Contém: Mercaptoethanol