Learn More
ZNF264 Monoclonal Antibody (OTI8G5), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. p-200013844
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
17583644 30 μL 30 microlitros
17563644 100 μL 100 microlitros
2 options
Código de producto. 17583644
Marca: Origene Technologies TA810500S
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Mouse Monoclonal Antibody
ZNF264 Monoclonal antibody specifically detects ZNF264 in Human samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Antígeno ZNF264
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI8G5
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica RPAIN
N.º de referencia del gen Q86UA6
Alias de gen KIAA0412; Zinc finger protein 264; ZNF264
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human RPAIN produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 84268
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1