Learn More
ZNF26 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. p-7227613 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
17701069 20 μL 20 microlitros
17791059 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 17701069
Marca: Proteintech 198391AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
ZNF26 Polyclonal antibody specifically detects ZNF26 in Human samples. It is validated for WB, ELISA
Especificaciones
Antígeno ZNF26
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Polyclonal
Concentración 550 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.02% sodium azide and 50% glycerol pH 7.3.
Especie del huésped Rabbit
Método de purificación Antigen affinity purification
Cantidad 20 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7574
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG