Descripción
ZNF26 Polyclonal antibody specifically detects ZNF26 in Human samples. It is validated for WB, ELISA
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | ZNF26 |
| Aplicaciones | Western Blot, ELISA |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 550 μg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 0.02% sodium azide and 50% glycerol pH 7.3. |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Método de purificación | Antigen affinity purification |
| Cantidad | 20 μL |
| Primario o secundario | Primary |
| Mostrar más |