missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ZNF224 293T Cell Overexpression Lysate (Denatured), Abnova
Descripción
Inmunotransferencia (Western Blotting)
Especificaciones
Especificaciones
| Línea de células | 293T |
| Para utilizar con (aplicación) | Western Blot |
| Descripción | ZNF224 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured) |
| N.º de referencia del gen | BC051902.1 |
| Peso molecular | 77.88 |
| Intervalo de pH | 6.8 |
| Plásmido | pCMV-ZNF224 full-length |
| Pruebas de control de calidad | Transient overexpression cell Lysate was tested with Anti-ZNF224 antibody by western blotting |
| Cantidad | 100 μl |
| Tampón de almacenamiento | Tampón de muestra 1X (Tris-HCl 50 mM, SDS al 2 %, glicerol al 10 %, 2-mercaptoetanol 300 mM, azul de bromofenol al 0,01 %) |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?