missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ZNF217 Monoclonal Antibody (OTI1D9), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17520904
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17520904 100 μL 100 microlitros
17540904 30 μL 30 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17520904 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA809058

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Binds to the promoters of target genes and functions as repressor. Promotes cell proliferation and antagonizes cell death. Promotes phosphorylation of AKT1 at ′Ser-473′.

Especificaciones

Antígeno ZNF217
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1D9
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica ZNF217
N.º de referencia del gen O75362
Alias de gen ZABC1
Símbolos de los genes ZNF217
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombit protein fragment corresponding to amino acids 730-1048 of human ZNF217 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7764
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.