missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ ZNF212 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15998574
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15998574 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15998574

Marca: Invitrogen™ PA565846

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: LPGEFSCIAEE QAFLSPEQTE LWGGQGSSVL LETGPGDSTL EEPVGSRVPS SSRTVGCPKQ KSHRQVQLDQ ECGQGLKLK Highest antigen sequence identity to the following orthologs - mouse 58%, rat 57%.

This gene belongs to the C2H2-type zinc finger gene family. The zinc finger proteins are involved in gene regulation and development, and are quite conserved throughout evolution. Like this gene product, a third of the zinc finger proteins containing C2H2 fingers also contain the KRAB domain, which has been found to be involved in protein-protein interactions.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ZNF212
Aplicaciones Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica ZNF212
N.º de referencia del gen Q9UDV6
Alias de gen C2H2-150; Zinc finger protein 212; Zinc finger protein C2H2-150; ZNF182; ZNF212; ZNFC150
Símbolos de los genes ZNF212
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Human ZNF212. Recombinant protein control fragment (Product #RP-106513).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7988
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.