missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ZNF2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16848253 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16848253 20 μL 20 microlitros
16838253 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16848253

Marca: Proteintech 112821AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

The ZNF2 gene is part of a sub-family of structurally related finger protein genes. Members of this sub-family are expressed as multiple transcripts in several cell lines.

Especificaciones

Antígeno ZNF2
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.37 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica ZNF2
N.º de referencia del gen Q8BIQ3, Q9BSG1
Alias de gen A1 5, Zfp661, zinc finger protein 2, Zinc finger protein 2.2, Zinc finger protein 661, ZNF2, ZNF661
Símbolos de los genes Zfp2, Znf2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno ZNF2 Fusion Protein Ag1796
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 497897, 72180, 7549
Especies diana Human, Rat, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.