missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ZNF2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16838253 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16838253 150 μL 150 microlitros
16848253 20 μL 20 microlitros
2 missing translation for 'options'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16838253

missing translation for 'mfr': Proteintech 112821AP150UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

The ZNF2 gene is part of a sub-family of structurally related finger protein genes. Members of this sub-family are expressed as multiple transcripts in several cell lines.

Spécification

Antígeno ZNF2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.37 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica ZNF2
N.º de referencia del gen Q8BIQ3, Q9BSG1
Alias de gen A1 5, Zfp661, zinc finger protein 2, Zinc finger protein 2.2, Zinc finger protein 661, ZNF2, ZNF661
Símbolos de los genes Zfp2, Znf2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno ZNF2 Fusion Protein Ag1796
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 497897, 72180, 7549
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.