Learn More
ZNF18 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16806904 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16806904 150 μL 150 microlitros
16816904 20 μL 20 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16806904 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 170701AP150UL
Rabbit Polyclonal Antibody
ZNF18 be involved in transcriptional regulation.
Especificaciones
Antígeno ZNF18
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.13 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica ZNF18
N.º de referencia del gen P17022, Q642B9, Q810A1
Alias de gen HDSG1, KOX11, Zfp535, zinc finger protein 18, Zinc finger protein KOX11, ZKSCAN6, ZNF18, ZNF535
Símbolos de los genes Znf18
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno ZNF18 Fusion Protein Ag10897
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 303226, 52712, 7566
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG