missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ ZNF132 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15710551 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15710551 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15710551

Marca: Invitrogen™ PA552597

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: EHQGTQSEEK PYTCGACGRD FWLNANLHQH QKEHSGGKPF RWYKDRDALM KSSKVHLSEN PFTCREGGKV ILGSCDLLQL QAVDSGQKPY SNLGQLPEVC TTQKLFECSN CGKAFLKSST LPNHLRTHSE Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 38%, Rat - 39%.

ZNF132 may be involved in transcriptional regulation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ZNF132
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.05 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica ZNF132
N.º de referencia del gen P52740
Alias de gen pHZ-12; Zinc finger protein 132; ZNF132
Símbolos de los genes ZNF132
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human ZNF132. Recombinant protein control fragment (Product #RP-89347).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7691
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.