missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ ZNF131 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. p-7184240
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17118873 100 μL 100 microlitros
17199633 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17118873

Marca: Invitrogen™ PA5110947

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: GRKKLYECQV CNSVFNSWDQ FKDHLVIHTG DKPNHCTLCD LWFMQGNELR RHLSDAHNIS ERLVTEEVLS VETRVQTEPV TSMTIIEQVG KVHVLPLLQV QVDSAQVTVE QVHPDLLQD Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse - 97%, Rat - 97%.

May be involved in transcriptional regulation. Plays a role during development and organogenesis as well as in the function of the adult central nervous system.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ZNF131
Aplicaciones Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.05 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica ZNF131
N.º de referencia del gen P52739
Alias de gen 2610109I01Rik; AW558871; pHZ-10; ZBTB35; Zfp131; zinc finger and BTB domain containing 35; zinc finger protein 131; zinc finger protein 131 (clone pHZ-10); Zinc finger protein 131-like protein; ZNF131
Símbolos de los genes ZNF131
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Protein corresonding to Human ZNF131. Recombinant protein control fragment (Product #RP-105779).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7690
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.