missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ZMPSTE24 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16870784 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16870784 20 μL 20 microlitros
16860784 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16870784

Marca: Proteintech 128471AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

This gene encodes a member of the peptidase M48A family. The encoded protein is a zinc metalloproteinase involved in the two step post-translational proteolytic cleavage of carboxy terminal residues of farnesylated prelamin A to form mature lamin A. Mutations in this gene have been associated with mandibuloacral dysplasia and restrictive dermopathy.

Especificaciones

Antígeno ZMPSTE24
Aplicaciones Immunocytochemistry, Western Blot, Immunoprecipitation, Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.13 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica ZMPSTE24
N.º de referencia del gen O75844, Q80W54
Alias de gen CAAX prenyl protease 1 homolog, FACE 1, FACE1, STE24, Ste24p, ZMPSTE24
Símbolos de los genes Zmpste24
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno ZMPSTE24 Fusion Protein Ag3949
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10269, 230709, 313564
Especies diana Mouse, Rat, Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.