Learn More
Thermo Scientific™ ZM-336372
Description
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Specifications
Specifications
| Cantidad | 5mg |
| Descripción | Blanco apagado |
| Contenido y almacenamiento | De - 30 °C a - 10 °C |
| Para utilizar con (aplicación) | Un inhibidor potente y específico de la proteína cinasa c-Raf |
| CAS | 208260-29-1 |
| Fórmula molecular | C23H23N3O3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 389,45 |
| Sinónimo | N-[5-(3-dimetilaminobenzamido)-2-metilfenilo]-4-hidroxibenzamida; |
| Sensibilidad | Sensible a la luz |
| Tipo de producto | ZM-336372 |
| Show More |