Learn More
Tocris™ ZLD 1039
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18786126
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
Código de producto. 18786126
Marca: Tocris™ 5847/10
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Potent and selective EZH2 inhibitor
ZLD 1039 is a potent and selective EZH2 inhibitor (IC50 = 5.6 nM). Displays selectivity for EZH2 over a panel of HMTs (inhibition less than 30% at 16 μM). Blocks H3K27 methylation in breast cancer cell lines. Induces tumor regression and metastasis in breast cancer xenograft-bearing mice. Reactivates silenced tumor suppressors in vivo. Orally bioavailable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-[Ethyl(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)amino]-N-[(2,3,5,6,7,8-hexahydro-1-methyl-3-oxo-4-isoquinolinyl)methyl]-2-methyl-5-[6-(4-methyl-1-piperazinyl)-3-pyridinyl]benzamide
CAS 1826865-46-6
Cantidad 10 mg
Fórmula molecular C36H48N6O3
Pureza 98%