missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ZKSCAN3, Mouse anti-Human, Polyclonal Antibody, Abnova™

Código de producto. 16110257
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16110257 50 μg 50 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16110257

Marca: Abnova H00080317B01P.50ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Polyclonal Antibody

Sequence: MARELSESTALDAQSTEDQMELLVIKVEEEEAGFPSSPDLGSEGSRERFRGFRYPEAAGPREALSRLRELCRQWLQPEMHSKEQILELLVLEQFLTILPGNLQSWVREQHPESGEEVVVLLEYLERQLDEPAPQVSGVDQGQELLCCKMALLTPAPGSQSSQFQLMKALLKHESVGSQPLQDRVLQVPMLAHGGCCREDAVVASRLTPESQGLLKVEDVALTLTPEWTQQDSSQGNLCRDEKQENHGSLVSLGDEKQTKSRDLPPAEELPEKEHGKISCHLREDIAQIPTCAEAGEQEGRLQRKQKNATGGRRHICHECGKSFAQSSGLSKHRRIHTGEKPYECEECGKAFIGSSALVIHQRVHTGEKPYECEECGKAFSHSSDLIKHQRTHTGEKPYECDDCGKTFSQSCSLLEHHRIHTGEKPYQCSMCGKAFRRSSHLLRHQRIHTGDKNVQEPEQGEAWKSRMESQLENVETPMSYKCNECERSFTQNTGLIEHQKIHTGEKPYQCNACGKGFTRISYLVQHQRSHVGKNILSQ

Spezifikation

Antígeno ZKSCAN3
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Formulación In 1x PBS, pH 7.4
génica zinc finger with KRAB and SCAN domains 3
N.º de referencia del gen NM_024493.1
Alias de gen FLJ33906/KIAA0426/ZF47/ZFP306/ZNF306/ZNF309/ZSCAN13/Zfp47/dJ874C20.1
Símbolos de los genes ZKSCAN3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno ZKSCAN3 (NP_077819.1, 1 a.a. ∼ 538 a.a) full-length human protein.
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 80317
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.