Learn More
Alambre de circonio, 2,0 mm de diámetro, 99,2 % (base metálica sin Hf), Hf 4,5 % máx., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7048453
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 m
25 m
5 m
Tamaño de la unidad:
1 metro
25 metros
5 metros
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11370749 1 m 1 metro
11360749 5 m 5 metros
11350749 25 m 25 metros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11370749 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010588.G1
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-67-7
Fórmula molecular Zr
Peso molecular (g/mol) 91.22
Número MDL MFCD00011303 MFCD00148878
Clave InChI QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo zircat, powder, circonio, zirconium, elemental, zirconio, zirkonium, compounds, unii-c6v6s92n3c, and compounds, foil
PubChem CID 23995
ChEBI CHEBI:33342
Nombre IUPAC circonio
SMILES [Zr]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zirconium wire
Nombre de nota 2.0mm (0.08 in.) dia.
Cantidad 1 m
Olor Odorless
Peso ≈20.4g/m
Formulario Alambre, ≈20,4g/m
Notas del porcentaje del ensayo (Base metálica sin Hf), Hf 4,5 % máx.
Porcentaje de pureza 99.2%