Learn More
Zirconium Standard: Zr @ 1000 μg/g in Hydrocarbon Oil, VHG™
Código de producto. 17983556
Click to view available options
Cantidad:
50 g
200 g
Tamaño de la unidad:
200 g
50 g
Código de producto. 17983556
Marca: VHG Labs VHGOZR100050G
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Zirconium Standard: Zr @ 1000 μg/g in Hydrocarbon Oil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zirconium
CAS 7440-67-7
Métodos ICP/XRF/RDE
Nombres de analitos o componentes Zirconium
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular Zr
Sinónimo Zr
Fórmula InChI InChI=1S/Zr
SMILES [Zr]
Nombre IUPAC zirconium
Solvent or Matrix 75 cSt Mineral Oil
Peso molecular (g/mol) 91.224
Cantidad 50 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 89.905 g/mol