Learn More
Solución de circonio para ICP, 1 g/l, matriz HNO3/HF, Fisher Chemical™
Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
500 ml
Especificaciones
Especificaciones
| Envase | Frasco |
| Nombres de analitos o componentes | Zr |
| Concentración | 1±0.002 g/L |
| Tipo | Normas de espectrometría de masas |
| Elemento | Zr |
| Solvent or Matrix | Nitric Acid/Hydrogen Fluoride |
| Cantidad | 250 mL |