Learn More
Bolo de circonio, 6,35 mm de diámetro x 12,7 mm de longitud, 99,95 % (base metálica sin Hf), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4825010
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 Slugs
5 Slugs
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
paquete de 5
11349158 5 Slugs paquete de 5
11359158 25 Slugs paquete de 25
2 options
Código de producto. 11349158
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 042556.QJ
Solicitar formato a granel o personalizado
Forma: Aprox. 2,62 g/bolo
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-67-7
Fórmula molecular Zr
Peso molecular (g/mol) 91.22
Número MDL MFCD00011303 MFCD00148878
Clave InChI QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo zircat, powder, circonio, zirconium, elemental, zirconio, zirkonium, compounds, unii-c6v6s92n3c, and compounds, foil
PubChem CID 23995
ChEBI CHEBI:33342
Nombre IUPAC circonio
SMILES [Zr]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zirconium
Color Gris a plata
Aspecto Gray to silver slug
Cantidad 5 Slugs
Olor Odorless
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.95% (Metals basis excluding Hf)
Formulario ≈2,62 g/bolo