Learn More
Varilla de circonio, 99 % (base metálica sin Hf), Hf 4,5 % máx., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4408070
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 cm
50 cm
Tamaño de la unidad:
10 cm
50 cm
11345948 10 cm 10 cm
11335948 50 cm 50 cm
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11345948
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010443.BS
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Forma: aprox. 1,96 g/cm; templado: suave
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-67-7
Fórmula molecular Zr
Peso molecular (g/mol) 91.22
Número MDL MFCD00011303 MFCD00148878
Clave InChI QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo zircat, powder, circonio, zirconium, elemental, zirconio, zirkonium, compounds, unii-c6v6s92n3c, and compounds, foil
PubChem CID 23995
ChEBI CHEBI:33342
Nombre IUPAC circonio
SMILES [Zr]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zirconium
Color Gris a plata
Nombre de nota Annealed
Aspecto Gray to silver rod
Densidad 6.506g/cm3
Cantidad 10 cm
Olor Odorless
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Formulario Varilla, ≈1,96g/cm, templado: suave