Learn More
Varilla de circonio, 12,7 mm de diámetro, recocido, +99,2 % (base metálica sin Hf), Hf 4,5 % máx., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7048407
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 cm
30 cm
Tamaño de la unidad:
30 cm
5 cm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11325948 5 cm 5 cm
11315948 30 cm 30 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11325948 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010442.BQ
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-67-7
Fórmula molecular Zr
Peso molecular (g/mol) 91.22
Número MDL MFCD00011303 MFCD00148878
Clave InChI QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo zircat, powder, circonio, zirconium, elemental, zirconio, zirkonium, compounds, unii-c6v6s92n3c, and compounds, foil
PubChem CID 23995
ChEBI CHEBI:33342
Nombre IUPAC circonio
SMILES [Zr]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zirconium rod
Nombre de nota 12.7mm (0.5 in.) dia., Annealed, Temper: soft
Cantidad 5 cm
Olor Odorless
Peso ≈8.24g/cm
Formulario Varilla, ≈8,24g/cm, templado: suave
Notas del porcentaje del ensayo (Base metálica sin Hf), Hf 4,5 % máx.
Porcentaje de pureza ≥99.2%