Learn More
Sustrato de óxido de circonio y óxido de itrio, 10x10x1 mm, pulido por un lado, orientac. 100, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11308867
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 Ea.
5 Ea.
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
11308867 1 Ea. cada uno
11398857 5 Ea. paquete de 5
2 options
Código de producto. 11308867
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 038509.KT
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zirconium Oxide Yttrium Oxide Substrate
Nombre de nota Polished One Side
Forma física Placa
Cantidad 1 Ea.
Fórmula molecular ZrO2 + 9.5% Y2O3
Número MDL MFCD01868885