Learn More
Thermo Scientific™ Crisoles de fondo redondo de óxido de circonio, perfil bajo
Código de producto. 15483835
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 mL
100 mL
200mL
Diámetro exterior (métrico):
29 mm
67 mm
82mm
Altura (métrico):
21 mm
51 mm
63mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Diámetro exterior (métrico) Altura (métrico) unitSize
15483835 5 mL 29 mm 21 mm cada uno
15413845 100 mL 67 mm 51 mm cada uno
15423845 200mL 82mm 63mm cada uno
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 15483835
Marca: Thermo Scientific™ 041292.KF
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Óxido de circonio
Cantidad 1 pieza
Capacidad (métrico) 5 mL
Diámetro exterior (métrico) 29 mm
Altura (métrico) 21 mm
Product Type Crisoles de fondo redondo de óxido de circonio, perfil bajo
Diámetro de base (métrico) 18mm