Learn More
RETSCH Juegos de molienda de óxido de circonio
Código de producto. 10740093 Tienda Retsch Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10740093 100 mL cada uno
10094911 50 mL cada uno
2 options
Código de producto. 10740093
Marca: RETSCH 01.462.0192
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Diseñados para moler extremadamente rápido, sin pérdidas y reproducible de materiales de dureza media, quebradizos y fibrosos hasta una finura analítica. Los juegos de molienda de óxido de circonio Retsch™ son ideales para usarlos en el sector de materiales de construcción (cemento), en geología, mineralogía, metalurgia y en centrales eléctricas.
  • Para su uso con los molinos de discos vibradores RS 100 y RS 200
Specifica
Tipo de producto Juego de molienda
Capacidad (métrico) 100 mL
Para utilizar con (equipo) Para RS200
Material Óxido de circonio
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.