Learn More
RETSCH Tarros de molienda de óxido de circonio
Tienda Retsch Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Para CryoMill
Para EMAX
Para el molino mezclador MM 301
Para molino mezclador MM 200
Capacidad (métrico):
10 mL
10 ml
25 mL
25 ml
50 mL
125 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Accesorio
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Tarro de molienda |
| Capacidad (métrico) | 10 ml |
| Para utilizar con (equipo) | Para molino mezclador MM 200 |
| Material | Óxido de circonio |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction